安全性情報
GF19544867
窒化ホウ素
rod, 12.7 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
別名:
B 607920
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 195-448-67
L
100 mm
直径
12.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF19544867-1EA:
GF19544867-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)