Merck
GF19066035
ステンレススチール - AISI 302合金、FeCr18Ni8
50m wire, 0.025mm diameter, annealed
別名:
FE205111
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 190-660-35
L ×直径
50 m × 0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)