Merck
GF18621266
wire, 0.15 mm diameter, length 5 m, purity 99.99%
別名:
AG005124
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 186-212-66
抵抗性
1.59 μΩ-cm, 20°C
L
5 m
直径
0.15 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)