安全性情報
GF17816418
Arsenic
lump, 20 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.9999%
別名:
AS006105
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141906
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9999%
形状
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 178-164-18
重量
50 g
塊最大サイズ
20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF17816418-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)