Merck
GF17510600
プラセオジム
foil, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
別名:
PR000250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pr
CAS番号:
分子量:
140.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141610
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 175-106-00
抵抗性
68 μΩ-cm, 20°C
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
1.0 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
密度
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChI Key
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
GF17510600-2EA:
GF17510600-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)