Merck
GF16122327
T1 - 熱電対合金、Ni90Cr10
10m wire, 0.5mm diameter, annealed
別名:
NI095150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 161-223-27
L ×直径
10 m × 0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)