About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ti
CAS番号:
分子量:
47.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
アッセイ
≥99.6%
フォーム
foil
自己発火温度
860 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 160-968-33
抵抗性
42.0 μΩ-cm, 20°C
直径
25 mm
25 mm
厚さ
0.10 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI Key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF16096833-50EA:
GF16096833-10EA:
GF16096833-20EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF16096833-20EA | 4061821076311 |
GF16096833-10EA | 4061821076304 |
GF16096833-50EA | 4061821076328 |