Merck
GF15774060
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.5m wire, 0.025mm diameter, annealed
別名:
AU075125
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 157-740-60
L ×直径
0.5 m × 0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)