Key Documents
GF15572639
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.38 mm, size 89 × 89 mm, temper annealed
別名:
CU070475
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 155-726-39
サイズ
89 × 89 mm
厚さ
0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)