フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 153-333-75
L × 厚み
100 mm × 0.5 mm
外径 × 内径
6.35 mm × 5.35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF15333375-2EA | 4061829961923 |
GF15333375-5EA | 4061831012125 |
GF15333375-1EA | 4061825427904 |
GF15333375-10EA | 4061829942052 |