Merck
GF15061283
Aluminum-silicon alloy, Al75Si25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
別名:
AL146010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
形状
powder (alloy pre-cursor)
メーカー/製品名
Goodfellow 150-612-83
重量
100 g
部分最大サイズ
150 μm