Merck
GF14463367
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 300 x 300mm, 0.1mm thickness, annealed
別名:
FE230220
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 144-633-67
サイズ×厚み
300 mm × 300 mm × 0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)