フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 136-558-53
L
200 mm
外径
3.0 mm
壁厚
0.9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF13655853-1EA | 4061821144522 |
GF13655853-2EA | 4061821144539 |
GF13655853-10EA | 4061821144515 |
GF13655853-5EA | 4061821144546 |