About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ho
CAS番号:
分子量:
164.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141606
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 134-229-34
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.50 mm
密度
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChI Key
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)