Merck
GF13405126
アンチモン
foil, thickness 0.004 mm, size 25 × 25 mm, purity 95+%
別名:
SB000060
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sb
CAS番号:
分子量:
121.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141704
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 134-051-26
抵抗
41.7 μΩ-cm
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.004 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
密度
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI Key
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)