Merck
GF13169594
Manganin® - 抵抗合金、Cu86Mn12Ni2
foil, 100 x 100mm, 0.02mm thickness, as rolled, light tight (lt)
別名:
CU060220
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
詳細
light tight (lt)
アッセイ
99.90%
フォーム
foil (as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 131-695-94
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 0.02 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Manganinは、Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KGの商標として登録されています。
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)