Merck
GF13149176
レニウム
rod, 1.5 mm diameter, length 25 mm, purity 99.99%
別名:
RE007905
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Re
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141737
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99%
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 131-491-76
L
25 mm
直径
1.5 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
密度
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI Key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF13149176-2EA:
GF13149176-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)