フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 131-479-49
サイズ×厚み
300 mm × 300 mm × 0.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF13147949-2EA | 4061829961589 |
GF13147949-1EA | 4061825423982 |
GF13147949-5EA | 4061831011906 |