フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 130-256-52
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
1.1 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
GF13025652-10EA:
GF13025652-1EA:
GF13025652-5EA:
GF13025652-20EA:
GF13025652-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF13025652-10EA | 4061825021324 |
GF13025652-5EA | 4061825021362 |
GF13025652-1EA | 4061825021331 |
GF13025652-20EA | 4061825021348 |
GF13025652-2EA | 4061825021355 |