Merck
GF12594821
Stainless steel - AISI 316l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, 0.5 mm diameter, size 1000 mm, condition straight wire
別名:
FF215314
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 125-948-21
サイズ
1000 mm
直径
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)