Key Documents
GF12283837
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 94, L 1000 m, filament diameter 0.0275mm
別名:
AM325790
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
fibers
メーカー/製品名
Goodfellow 122-838-37
L
1000 m
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)