Merck
GF12226632
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 3.0 mm, size 50 × 50 mm
別名:
FA140550
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 122-266-32
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
3.0 mm