Merck
GF11969950
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m
別名:
FP361125
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 119-699-50
L
0.5 m
厚さ
0.125 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)