Merck
GF11939014
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co 66%/Si 15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 25 mm
別名:
CO810250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 119-390-14
L
2 m
コイル幅
25 mm
厚さ
0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)