安全性情報
GF11054225
Aluminium alloy 2024
foil, Al 93.5%/Cu 4.5%/Mg 1.5%/Mn 0.5%, thickness 2.5 mm, size 150 × 150 mm, temper t3
別名:
AB200400
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 110-542-25
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
2.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF11054225-1EA:
GF11054225-2EA:
GF11054225-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)