Merck
GF10928752
powder, max. particle size 5 micron, weight 50 g, purity 99.8%
別名:
CU006022
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
CAS番号:
分子量:
63.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.8%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 109-287-52
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
部分最大サイズ
5 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF10928752-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
銅 nanopowder, 40-60 nm particle size (SAXS), ≥99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
774111
銅 powder, max. particle size 50 micron, weight 1000 g, purity 99%
GF52483664
銅 powder, 50 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
GF61543223
銅 powder, max. particle size 800 micron, weight 5 g, high purity 99.99+%
GF18255214
銅 powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99%
GF41668544
銅 nanopowder, 25 nm particle size (TEM)
Sigma-Aldrich
774081