メーカー/製品名
Goodfellow 105-564-23
サイズ
200 × 200 mm
厚さ
0.015 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF10556423-10EA | 4061821134684 |
GF10556423-1EA | 4061821134691 |
GF10556423-2EA | 4061821134707 |
GF10556423-5EA | 4061821134714 |