Merck
GF10386581
Niobium-zirconium alloy, Nb99Zr1
500mm tube, 3.95mm outside diameter, 0.35mm wall thickness, 3.25mm inside diameter, stress relieved
別名:
NB037350
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 103-865-81