Merck
GF09287444
wire, 0.10 mm diameter, length 5 m, high purity 99.99%
別名:
AU005133
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Au
CAS番号:
分子量:
196.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141717
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99%
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 092-874-44
抵抗性
2.05 μΩ-cm, 0°C
L
5 m
直径
0.10 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF09287444-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)