安全性情報
GF08399391
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 100 g, purity 99%
別名:
SI676021
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101521
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 083-993-91
重量
100 g
平均粒径
0.1-1 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF08399391-1EA:4548173361222
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)