安全性情報
GF08213712
Carbon - vitreous - 3000c
foam, thickness 12.7 mm, size 100 × 100 mm, bulk density 0.05 g/cm3
別名:
VC003830
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
メーカー/製品名
Goodfellow 082-137-12
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
12.7 mm
かさ密度
0.05 g/cm3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF08213712-2EA:
GF08213712-5EA:
GF08213712-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)