Merck
GF07441163
チタン-アルミニウム-バナジウム合金、Ti90Al6V4
foil, 50 x 50mm, 1.0mm thickness, annealed
別名:
TI010500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 074-411-63
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)