メーカー/製品名
Goodfellow 073-629-96
サイズ
300 × 450 mm
厚さ
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF07362996-1EA:
GF07362996-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF07362996-1EA | 4061821134127 |
GF07362996-2EA | 4061821134134 |