Key Documents
GF06984142
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 1.6 mm, length 50 mm, wall thickness 0.3 mm
別名:
PT017180
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 069-841-42
L
50 mm
外径
1.6 mm
壁厚
0.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)