Merck
GF06936598
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe 48%, 2 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
別名:
NI197910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 069-365-98
L
100 mm
直径
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)