Merck
GF06643166
Incoloy® alloy 800 - heat resisting alloy, Ni32.5Cr21Fe
rod, 500mm x 10mm diameter, annealed
別名:
NI127930
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 066-431-66
L ×直径
500 mm × 10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Incoloy is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)