Key Documents
GF06129389
Inconel®合金600 - 耐熱合金、Ni72Cr16Fe8
foil, 15mm disks, 0.075mm thickness, annealed
別名:
NI020200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
annealed
foil (disks)
メーカー/製品名
Goodfellow 061-293-89
サイズ×厚み
15 mm × 0.075 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)