Key Documents
GF05952933
Copper/Beryllium
rod, Cu 98%/Be 2%, 25 mm diameter, length 200 mm, temper hard
別名:
CU077955
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 059-529-33
L
200 mm
直径
25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)