フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 055-309-80
L
1 m
コイル幅
315 mm
厚さ
0.0005 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF05530980-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF05530980-1EA | 4061825082806 |