安全性情報
GF05401123
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%, 0.5 mm diameter, length 10 m, temper hard
別名:
FA145116
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 054-011-23
L
10 m
直径
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF05401123-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)