フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 050-720-59
L ×壁厚
1000 mm × 0.050 mm
外径 × 内径
1.5 mm × 1.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF05072059-20EA | 4061829980146 |
GF05072059-5EA | 4061831000528 |
GF05072059-10EA | 4061829918804 |
GF05072059-1EA | 4061825419268 |
GF05072059-2EA | 4061829949419 |