アッセイ
99.95%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 050-036-93
抵抗性
9.96 μΩ-cm, 20°C
重量
1 g
部分最大サイズ
10 μm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
密度
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF05003693-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)