Merck
GF04956723
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g
別名:
AL716010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 049-567-23
重量
50 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)