Merck
GF04656090
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.55mm, L 200 mm, wall thickness 0.025 mm
別名:
IM307050
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 046-560-90
L
200 mm
壁厚
0.025 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)