Merck
GF04170585
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 50 x 50mm, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
別名:
TI050400
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
形状
annealed (precipitation hardenable)
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 041-705-85
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.42 mm