Merck
GF04052630
ステンレススチール - AISI 316L合金、FeCr18Ni10Mo3
foil, 50 x 50mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
別名:
FF210275
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
詳細
light tight (lt)
フォーム
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 040-526-30
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.075 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)