メーカー/製品名
Goodfellow 038-839-45
L × W ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF03883945-10EA | 4061829939700 |
GF03883945-2EA | 4061829959876 |
GF03883945-1EA | 4061825418650 |
GF03883945-5EA | 4061831010893 |