Merck
GF03140299
Stainless steel - super duplex
rod, Fe/Cr 25%/Ni 7%/Mo 4%, 12.7 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
別名:
FL047920
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 031-402-99
L
500 mm
直径
12.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)