安全性情報
GF03090136
Tin oxide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g
別名:
SN516010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 030-901-36
重量
200 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF03090136-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
スズ ≥99%, powder
Sigma-Aldrich
14509
スズ