Merck
GF03057005
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 0.2 m, coil width 12 mm
別名:
TI010301
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 030-570-05
L
0.2 m
コイル幅
12 mm
厚さ
0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF03057005-1EA4061821143631